Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
HDPE bottle, 1 kg
  0583-1KG
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
  0583-1KG
 :  1310-73-2
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
HDPE bottle, 1 kg
 :  1310-73-2
940,00 kr
1 * 1 kg
 :  Caustic soda
  •  :1310-73-2
  •  :NaOH
  •  :MFCD00003548
  •  :40 g/mol
  •  :14,08627
  •  :1390 °C (1013 hPa)
  •  :323 °C
  •  :2,13 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :215-185-5
  •  :1823
  •  :8,II
  •  :01-2119457892-27
  • Calcium:
    <0.005%
  • Chloride:
    ≤0.005%
  • Heavy metals:
    ≤0.002%
  • Iron:
    ≤0.001%
  • Magnesium:
    ≤0.002%
  • Mercury:
    ≤0.1 ppm
  • Nickel:
    ≤0.001%
  • Nitrogen compounds:
    ≤0.001%
  • Phosphate:
    ≤0.001%
  • Potassium:
    ≤0.02%
  • Purity:
    ≥97%
  • Sodium carbonate:
    ≤1%
  • Sulphate:
    ≤0.003%
  • Pakning:
    HDPE bottle
  • Pakn:
    1 kg