Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
SACIQ-150 2-polet tilslutningskabel til alle IQ-sensorer med IP68 vandtæt tilslutning til IQ Sensor Net-systemet, 15 m
Katalog # 706-0056
Leverandør: WTW ONLINE
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Katalog # 706-0056
Leverandør: WTW ONLINE
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:SACIQ-150 2-polet tilslutningskabel til alle IQ-sensorer med IP68 vandtæt tilslutning til IQ Sensor Net-systemet, 15 m