Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib
5 ml, 14/23 NS, 75 mm, 26 mm
  201-0320
Kolber, pæreformede med standardslib
  201-0320
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib
5 ml, 14/23 NS, 75 mm, 26 mm
106,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hals med standardslib. Hvidt mærkningsfelt.
Documents
  • Udv.Ø:
    26 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Højde:
    75 mm
  • Seq:
    01