Pipettespidser
Standard, 5 - 350 µl, -, 54 mm, orange, Refill-tårn, 10 racks, 96 i hvert
Leverandør: Sartorius
Pipettespidser
Katalog # 613-5102
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikationer
- Farvekode:orange
- Pakket:Refill-tårn, 10 racks, 96 i hvert
- Steril:-
- Volumen:5 - 350 µl
- Længde:54 mm
- Seq:18
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:613-5102
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 140001; ACT Label
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning|Produktgennemsigtighed og videregivelse