Vedligeholdelsessorbenter
Miniflydespærrer, 45 liter/kasse, Æske med 12 minibooms, 1,2 m × Ø 76 mm
Katalog # 121-0016
Leverandør: 3M
Gå til:
Product Details & Documents
De er lysegrå, når de er tørre, og mørke når de er våde som en indikator for mæthedsniveau.
- Inerte, syntetiske fibre af hovedsageligt PP og polyester
- Multiformat kombinerer fire formater i et produkt og kan anvendes som absorptionsstrømper, absorptionspuder, ark eller ruller
- Mini-absorptionsstrømper er designet til at placere rundt om udstyrets bund for at inddæmme og styre lækager og spild
- Mini-absorptionspuder med høj kapacitet til brug ved kilden til lækagen. De er slidstærke og kan blive liggende i længere perioder
Anvendes til styring af utilsigtede og rutinemæssige lækager, dryp og spild af olier, smøremidler og andre ikke-aggressive væsker. De er perfekte til spild af ikke-aggressive væsker samt et effektiv vedligeholdelsesværktøj.
Specifikationer
- Beskrivelse:Miniflydespærrer
- L×B:1,2 m × Ø 76 mm
- Sugeevne:45 liter/kasse
- Pakket:Æske med 12 minibooms