Measuring scoops
500 ml, 350 mm
Katalog # 231-0331
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, neutral farve. Med flad, rejfet ende.
- God kemisk resistens
- God termisk resistens
- Robust, brudsikker konstruktion
Specifikationer
- Kapacitet:500 ml
- Længde:350 mm
- Seq:02