Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter
Tweezers, in PMP, Lige, spids, hvid, 145 mm
  231-0248
 :   Brand
Pincetter
  231-0248
 :  Brand
Pincetter
Pincetter
Tweezers, in PMP, Lige, spids, hvid, 145 mm
238,00 kr
1 * 10 Items
PMP, white.
  • Pointed ends
  • Autoclavable (121 °C)
  • Model:
    Lige, spids
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Tweezers, in PMP
  • Længde:
    145 mm