Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter
Pincetter
Tweezers, in PMP, Lige, spids, hvid, 115 mm
Katalog # 231-0247
Leverandør:   Brand
Pincetter
Katalog # 231-0247
Leverandør:  Brand
Pincetter
Pincetter
Tweezers, in PMP, Lige, spids, hvid, 115 mm
Price
204,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PMP, white.
  • Pointed ends
  • Autoclavable (121 °C)
Specifikationer
  • Model:
    Lige, spids
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Tweezers, in PMP
  • Længde:
    115 mm