Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
24/29, Klart glas
Katalog # BRND144630
Leverandør:   Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Katalog # BRND144630
Leverandør:  Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
24/29, Klart glas
Price
71,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
Certifications: DIN 12252.
Documents
Specifikationer
  • NS:
    24/29
  • Model:
    Klart glas
  • Seq:
    06