Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
10/19, Klart glas
Katalog # BRND144610
Leverandør:   Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Katalog # BRND144610
Leverandør:  Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
10/19, Klart glas
Price
49,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
 : DIN 12252.
Documents
Specifikationer
  • NS:
    10/19
  • Model:
    Klart glas
  • Seq:
    02