Propper til konisk slebne samlinger
19/26, Klart glas
Katalog # BRND144625
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
: DIN 12252.
Specifikationer
- NS:19/26
- Model:Klart glas
- Seq:05
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
: DIN 12252.