Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til konisk slebne samlinger
19/26, Klart glas
Katalog # BRND144625
Leverandør:   Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Katalog # BRND144625
Leverandør:  Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
19/26, Klart glas
Price
59,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
 : DIN 12252.
Specifikationer
  • NS:
    19/26
  • Model:
    Klart glas
  • Seq:
    05