Propper til konisk slebne samlinger
45/40, Klart glas
Katalog # BRND144645
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
Certifications: DIN 12252.
Documents
BRND144635_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- NS:45/40
- Model:Klart glas
- Seq:10