Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
45/40, Klart glas
Katalog # BRND144645
Leverandør:   Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Katalog # BRND144645
Leverandør:  Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
45/40, Klart glas
Price
232,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®. Hul, med drypspids og sekskantet greb.
Certifications: DIN 12252.
Documents
Specifikationer
  • NS:
    45/40
  • Model:
    Klart glas
  • Seq:
    10