Measuring scoops
1000 ml, 385 mm
Katalog # 231-0339
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP, hvid. Med flade, rejfede ender og forstærket håndtag.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Længde:385 mm