Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
50 ml, 160 mm
  231-0336
 :   Brand
Measuring scoops
  231-0336
 :  Brand
Measuring scoops
Measuring scoops
50 ml, 160 mm
169,00 kr
1 * 12 Items
PP, hvid. Med flade, rejfede ender og forstærket håndtag.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Længde:
    160 mm