Measuring scoops
500 ml, 315 mm
Katalog # 231-0120
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP, hvid. Med flade, rejfede ender og forstærket håndtag.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
- Kapacitet:500 ml
- Længde:315 mm