Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 23,0 mm, 92,0 mm
Katalog # DENE1010279
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:23,0 mm
- Ø top:92,0 mm
- Højde:65,0 mm
- Seq:15