Stoppers, rubber, red, different sizes
60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
Katalog # DENE1010271
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:71,0 mm
- Ø top:83,0 mm
- Højde:60,0 mm
- Seq:38