Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 47,0 mm, 55,0 mm
Katalog # 217-0700
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Katalog # 217-0700
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 47,0 mm, 55,0 mm
Price
103,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    47,0 mm
  • Ø top:
    55,0 mm
  • Højde:
    40,0 mm
  • Seq:
    32