Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Katalog # 146-0302
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:41,0 mm
- Ø top:49,0 mm
- Højde:40,0 mm
- Seq:31