Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 60,0 mm, 24,0 mm
Katalog # DENE1010218
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Katalog # DENE1010218
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 60,0 mm, 24,0 mm
Price
14,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    60,0 mm
  • Ø top:
    24,0 mm
  • Højde:
    30,0 mm
  • Seq:
    35