Orders LinkContactUsLinkComponent
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Grab Sampler® II, 366 cm, med prøveflaske og PTFE-foret låg, 1000 ml, 366 cm
Katalog # WHEA990400
Leverandør:   DWK Life Sciences
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Katalog # WHEA990400
Leverandør:  DWK Life Sciences
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Grab Sampler® II, 366 cm, med prøveflaske og PTFE-foret låg, 1000 ml, 366 cm
Price
16.940,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The high density PP head holds a narrow mouth borosilicate jar.
  • Remote valve that can be opened by pulling and releasing the finger ring on the handle
  • Aluminum sections can be broken down for easy transport
  • Three lengths available
 : EPA requirements for water and waste water sampling.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Beskrivelse:
    Grab Sampler® II, 366 cm, med prøveflaske og PTFE-foret låg
  • Længde:
    366 cm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • WHEA990477
    1000 ml
    38-430
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr840.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber liner
    Screw cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber liner
    WHEA240481
    38-430
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr5,380.00