BOD bottles, WHEATON®
BOD-flasker, 60 ml, borosilikatglas, 43 × 115 mm (Ø×H), nummerrækkefølge: Specielle, 60 ml
Katalog # WHEA227494-99G
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Made of Type I borosilicate glass.
- Available with or without stopper
- With white labeling area
Specifikationer
- Kapacitet:60 ml
- Beskrivelse:BOD-flasker, 60 ml, borosilikatglas, 43 × 115 mm (Ø×H), nummerrækkefølge: Specielle