Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbeflasker, WHEATON®
Dråbeflasker, WHEATON®
13-425, grå
Katalog # 215-4032
Leverandør:   DWK Life Sciences
Dråbeflasker, WHEATON®
Katalog # 215-4032
Leverandør:  DWK Life Sciences
Dråbeflasker, WHEATON®
Dråbeflasker, WHEATON®
13-425, grå
Price
471,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specifikationer
  • Gevind:
    13-425
  • Seq:
    19
  • Lågfarve:
    grå