Roller bottles, WHEATON®
Glat overflade, med 45 mm hvidt PP-låg med indvendig forsegling og hældering, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/kasse
Katalog # 734-3021
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Dyrkningsareal:550 cm²
- Pakket:4/kasse
- Kapacitet:1380 ml
- Beskrivelse:Glat overflade, med 45 mm hvidt PP-låg med indvendig forsegling og hældering
- Ø udv. × H:110×240 mm