Measuring scoops
500 ml, 315 mm
Catalog # 231-0070
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til 130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifications
- Kapacitet:500 ml
- Længde:315 mm
- Seq:12