Stoppers, rubber, red, different sizes
45,0 mm, 17,0 mm, 59,0 mm
Katalog # DENE1010250
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:17,0 mm
- Ø top:59,0 mm
- Højde:45,0 mm
- Seq:07