Måleglas
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7,5 ± ml
Katalog # 612-1516
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:470 mm
- Inddeling:10 ml
- Tolerance:7,5 ± ml