Måleglas
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml
Katalog # 612-1509
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
- Kapacitet:250 ml
- Højde:335 mm
- Inddeling:2 ml
- Tolerance:1,5 ± ml