Måleglas
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,75 ± ml
612-1400
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
- Kalibreret til indhold 'ln'
- Sekskantet glasfod, hældetud
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
- Kapacitet:100 ml
- Højde:260 mm
- Inddeling:1 ml
- Tolerance:0,75 ± ml