Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Katalog # 612-1398
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas
Katalog # 612-1398
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Price
175,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    170 mm
  • Inddeling:
    0,5 ml
  • Tolerance:
    0,375 ± ml