Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Catalog # 612-1397
Supplier:   HIRSCHMANN
Måleglas
Catalog # 612-1397
Supplier:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Price
167,00 kr
Log in for availability
1 * 2 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.
  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Højde:
    140 mm
  • Inddeling:
    0,2 ml
  • Tolerance:
    0,15 ± ml