Orders LinkContactUsLinkComponent
Adhæsionsobjektglas
Adhæsionsobjektglas
Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)
Katalog # MARI0900100
Leverandør:   MARIENFELD
Adhæsionsobjektglas
Katalog # MARI0900100
Leverandør:  MARIENFELD
Adhæsionsobjektglas
Adhæsionsobjektglas
Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)
Price
19.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)