Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, LDPE, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Katalog # NALG312751-9125
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalog # NALG312751-9125
   Lav fremstillingspåvirkning
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, LDPE, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Price
9.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
  • Round shape
  • Drop size: 40/50 μl
  • Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Ordering information: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    20 mm
  • Til:
    Nalgene controlled dropper
  • Gevind:
    15-415 mm
  • Kapacitet:
    4 ml
  • Højde:
    54 mm
  • Materiale:
    LDPE
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    NALG312751-9125
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Closures, PP, yellow
    Closures, PP, yellow
    NALG312760-0020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 5.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µl
    Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µl
    NALG312758-0001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 3.630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µl
    Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µl
    NALG312759-0001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 4.330,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Closures, PP, natural
    Closures, PP, natural
    NALG312760-0000
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 5.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Closures, PP, white
    Closures, PP, white
    NALG312760-0010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 5.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Closures, PP, green
    Closures, PP, green
    NALG312760-0040
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 5.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Closures, PP, blue
    Closures, PP, blue
    NALG312760-0060
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 5.090,00 kr