Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramisk, 12×170 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111426
Leverandør:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Katalog # SCOI285111426
Leverandør:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramisk, 12×170 mm, Skruestikkabel
Price
3.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Tilslutning:
    Skruestikkabel
  • Ø×L:
    12×170 mm
  • Model:
    H 6181 HD
  • Beskrivelse:
    pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    12
  • Membran:
    Keramisk
  • Elektrolyt:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatur:
    0...+135 °C
  • pH:
    0 - 14