Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramisk, 12×170 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111426
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×170 mm
- Model:H 6181 HD
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:12
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:0 - 14