Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Closures
VWR®, Closures
LDPE, 212-1809/212-1837, ufarvet, 10 mm
Katalog # 217-7004
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Closures
Katalog # 217-7004
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Closures
VWR®, Closures
LDPE, 212-1809/212-1837, ufarvet, 10 mm
Price
689,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3.000 Items
Product Details & Documents
These closures are suitable for test and culture tubes.
  • Flexible, high mechanical resistance
Closures are made from LDPE.
Specifikationer
  • Cap størrelse:
    10 mm
  • Til rør:
    212-1809/212-1837
  • Farve:
    ufarvet
  • Materiale:
    LDPE
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Materiale
    Ø indv.
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 212-1834
    5 ml
    PS
    12,8 mm
    74,5 mm
    13,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items - 1.100,00 kr
  • 212-1837
    3,5 ml
    PS
    11,8 mm
    12,0 mm
    01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items - 1.240,00 kr
  • 212-1809
    5 ml
    PS
    11,0 mm
    74,5 mm
    13,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 784,00 kr