Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for brine acc. to Bischoff, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Katalog # AMARH860616
Leverandør:   Amarell
Hydrometers
Katalog # AMARH860616
Leverandør:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for brine acc. to Bischoff, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Price
334,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hydrometer for brine acc. to Bischoff
  • Længde:
    270 mm
  • Seq:
    001
  • Inddeling:
    1 %
  • Område:
    0 - 27 %