Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
- CAS nummer:548-62-9
- Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
- Merck Index:13,04406
- Smeltende Pt:189…194 °C
- Tæthed:1,19 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-953-6
- FN:3077
- ADR:9,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
Documents
Certifikater
Søg efter partinummermsds_101408
SDS
ProductPage_101408 ProductPage_101408
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Solubility:10 g/l (20 °C)
- Melting Point:189 - 194 °C
- Molar Mass:407.99 g/mol
- Bulk Density:220 - 400 kg/m3
- Density:1.19 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous Hazardous Material
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 kg