Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
Katalog # 444-0020
Leverandør:   IKA
Vortex mixers, lab dancer
Katalog # 444-0020
Leverandør:  IKA
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
Price
2.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-0020
  • Orbit:
    4,5 mm
  • Hastighedsområde:
    2800 min⁻¹ fixed
  • Maksimum Ø på rør (mm):
    30 mm
  • Vægt:
    0,55 kg
  • Maks. kapacitet:
    0,1 kg, including attachment
  • Model:
    lab dancer
  • Ø×H:
    100×70 mm
  • Maks. blandingsvolumen:
    50 ml
  • Rystebevægelse:
    Orbital
  • Motoreffekt input/output:
    1,2/0,8 W