Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, knob end
150 mm, 60 mm, 9 mm
Katalog # 231-0183
Leverandør:   BOCHEM
Spatulas, knob end
Katalog # 231-0183
Leverandør:  BOCHEM
Spatulas, knob end
Spatulas, knob end
150 mm, 60 mm, 9 mm
Price
131,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Stainless steel. One sided spatulas, available individually or in economical packs of five.
  • Heat and chemical resistant
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    9 mm
  • Klinge længde:
    60 mm