Dobbelt-spatel
210 mm, 60 mm, 11 mm
Katalog # 231-0041
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Længde:210 mm
- Seq:08
- Bladbredde:11 mm
- Klinge længde:60 mm