Dobbelt-spatel
130 mm, 40 mm, 9 mm
Catalog # 231-0038
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifications
- Længde:130 mm
- Seq:02
- Bladbredde:9 mm
- Klinge længde:40 mm