Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
30 - 40, 0,1, 260 mm
Katalog # AMARH845034
Leverandør:   Amarell
Saccharometers
Katalog # AMARH845034
Leverandør:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
30 - 40, 0,1, 260 mm
Price
272,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    260 mm
  • Seq:
    04
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    30 - 40