Multipurpose containers
150 ml, With metal screw cap, 49,00 mm, 107,00 mm, uden mærkat, sølvfarvet, sølvfarvet, aseptic packed, -
Katalog # 216-0600
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:49,00 mm
- Steril:-
- Model:uden mærkat
- Version:aseptic packed
- Kapacitet:150 ml
- Farve:sølvfarvet
- Beskrivelse:With metal screw cap
- Højde:107,00 mm
- Seq:21
- Lågfarve:sølvfarvet