Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
Katalog # AESCFL039R
Leverandør:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Katalog # AESCFL039R
Leverandør:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, 234 g, 130 g, 25 mm, 185 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Mallet, 234 g
  • Længde:
    185 mm
  • Ø hoved:
    25 mm
  • Hoved vægten:
    130 g
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Set of spare nylon inserts
    Set of spare nylon inserts
    AESCFL037
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par