Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
Katalog # AESCFL038R
Leverandør:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Katalog # AESCFL038R
Leverandør:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
Price
1.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Mallet, with flat/round head, 320 g
  • Længde:
    185 mm
  • Ø hoved:
    30 mm
  • Hoved vægten:
    235 g
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Set of spare nylon inserts
    Set of spare nylon inserts
    AESCFL037
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par