Mallets, Aesculap®
Mallet, with flat/round head, 320 g, 235 g, 30 mm, 185 mm
Katalog # AESCFL038R
Leverandør: Aesculap
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Mallet, with flat/round head, 320 g
- Længde:185 mm
- Ø hoved:30 mm
- Hoved vægten:235 g
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Set of spare nylon inserts