Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Pincetter
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Print
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Angled tip, very fine (0,3 mm), 110 mm
Katalog # AESCBD329R
Leverandør:
Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Katalog # AESCBD329R
Leverandør:
Aesculap
Udvid billedet
Return to Top
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Angled tip, very fine (0,3 mm), 110 mm
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
Price
348,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 1 Items
-
+
Tilføj til kurv
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikationer
Model:
Angled tip, very fine (0,3 mm)
Længde:
110 mm
Seq:
01