Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolber, pæreformede med standardslib
250 ml, 14/23 NS, 200 mm, 85 mm
  201-1040
Kolber, pæreformede med standardslib
  201-1040
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib
250 ml, 14/23 NS, 200 mm, 85 mm
205,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hals med standardslib. Hvidt mærkningsfelt.
  • Udv.Ø:
    85 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    200 mm
  • Seq:
    11