Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriesakse
Laboratoriesakse
Spids/stump, 165 mm
Katalog # BOCH4005
Leverandør:   BOCHEM
Laboratoriesakse
Katalog # BOCH4005
Leverandør:  BOCHEM
Laboratoriesakse
Laboratoriesakse
Spids/stump, 165 mm
Price
110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Advarsel: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Specifikationer
  • Model:
    Spids/stump
  • Længde:
    165 mm
  • Seq:
    06