Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltspatler, flad type
150 mm, 25 mm, 11 mm
Katalog # BOCH3281
Leverandør:   BOCHEM
Dobbeltspatler, flad type
Katalog # BOCH3281
Leverandør:  BOCHEM
Dobbeltspatler, flad type
Dobbeltspatler, flad type
150 mm, 25 mm, 11 mm
Price
335,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    11 mm
  • Klinge længde:
    25 mm