Dobbeltspatler, flad type
150 mm, 25 mm, 11 mm
Katalog # BOCH3281
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel (99,5%).
Specifikationer
- Længde:150 mm
- Seq:02
- Bladbredde:11 mm
- Klinge længde:25 mm