Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
160 mm, 30 - 75 mm
Katalog # 611-9715
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # 611-9715
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
160 mm, 30 - 75 mm
Price
364,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Specifikationer
  • Bredde:
    30 - 75 mm
  • Længde:
    160 mm